Learn More
Bismuth(III) Subnitrate, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15613210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15613210 5 g Poly Bottle 5 g
15693200 100 g Poly Bottle 100 g
15603210 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15613210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3106465G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.98
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-85-4
Número MDL MFCD00064844
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(Iii) Subnitrate
Punto de fusión >500°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Bi5O(OH)9(NO3)4
Número UN UN1477
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.99g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Densidad 5.29g/cm3