Learn More
Seleniuro de bismuto(III), grado de deposición al vacío, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312228 10 g 10 g
11302228 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013126.09
Solicitar formato a granel o personalizado
En la investigación de semiconductores, película delgada multicapa, película magnetorresistente
In semiconductor research, multilayer thin-film, magnetoresistant film.Bismuth(III) selenide is used as a semiconductor and thermoelectric material. It is also used in semiconductor research. Further, it finds applications magnetoresistant film and semiconductor research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12068-69-8
Número MDL MFCD00014200
Sinónimo dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) selenide
Punto de fusión 710°C
Color Gris
Forma física Piezas de 1-6 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Índice Merck 14,1278
Información de solubilidad Insoluble in water; Decomposes when heated in air; Decomposes in nitric acid and aqua regiaSoluble in strong acids; Insoluble in water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.84
Porcentaje de pureza 99.999%
Densidad 6.82 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..