Learn More
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047198.06
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492907
  • 192.00€ / 5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
12068-69-8
MFCD00014200
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
Especificaciones
Bismuth(III) selenide
5g
MFCD00014200
14,1278
Insoluble in water.
99.999%
12068-69-8
(metals basis)
UN3283
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
654.84
6.82 g/mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos