Learn More
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047198.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 12068-69-8 | |
| MFCD00014200 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Especificaciones
| Bismuth(III) selenide | |
| 1g | |
| MFCD00014200 | |
| 14,1278 | |
| Insoluble in water. | |
| 99.999% |
| 12068-69-8 | |
| (metals basis) | |
| UN3283 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g | |
| 654.84 | |
| 6.82 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) selenide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..