Learn More
Óxido de bismuto (III), TRC
Código de producto. 30339468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339468 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB497343500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular Bi2O3
Sinónimo Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
Fórmula InChI InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
Nombre IUPAC oxo(oxobismutaniloxi)bismutano
Peso molecular (g/mol) 465.959
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.9455