Learn More
Óxido de bismuto (III), TRC
Código de producto. 30344117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344117 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4973435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Bi2O3
Sinónimo Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
Fórmula InChI InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
Nombre IUPAC oxo(oxobismutaniloxi)bismutano
Peso molecular (g/mol) 465.959
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.9455