Learn More
Óxido de bismuto(III), Puratronic™, 99,9995 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310879 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11310879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010658.A1
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1304-76-3 | Bi{2}O{3}
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ca 1890°C
Punto de fusión 817°C
CAS 1304-76-3
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Bi{2}O{3}
Porcentaje de pureza 99.9995%