Learn More
Óxido de bismuto(III), NanoArc™ BI-7300, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422387 25 g 25 g
15432387 100 g 100 g
15442387 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045582.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Partícula opaca de rayos X
  • El óxido de bismuto de NanoArc™ se puede componer en polímeros o sistemas de revestimiento para aumentar la opacidad a los rayos X, mientras que el tamaño de las partículas pequeñas garantiza una interrupción mínima de las propiedades físicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-76-3
Fórmula molecular Bi2O3
Peso molecular (g/mol) 465.96
Número MDL MFCD00003462
Clave InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼1890°C
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
Punto de fusión 817°C
Color Amarillo
Forma física Polvo APS de 38 nm,S.A. 18 m
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1273
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.96
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Densidad 8.9 g/mL