Learn More
Óxido de bismuto(III), 99,9 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10398340 500 g Frasco de plástico 500 g
10451441 100 g Frasco de plástico 100 g
11954161 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10398340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208075000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-76-3
Fórmula molecular Bi2O3
Peso molecular (g/mol) 465.96
Número MDL MFCD00003462
Clave InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bismuth trioxide
Nombre IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1890°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxide
Punto de fusión 825.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Bi2O3
Fieser 01,59
Índice Merck 15,1273
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 8.9
Densidad 8.9000g/mL