Learn More
Óxido de bismuto(III), +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1890°C |
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) oxide |
| Punto de fusión | 825.0°C |
| Nombre de nota | 99.9999% |
| CAS | 1304-76-3 |
| Color | De gris a blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 kg |
| Gravedad específica | 8.9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% |
| Mostrar más |