Learn More
Nitrato de bismuto(III) pentahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 80.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Punto de fusión | 30.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | Bi(NO3)3·5H2O |
| Índice Merck | 15,1271 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: may decompose |
| Nombre IUPAC | bismuto;trinitrato;pentahidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.07 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.