Learn More
Nitrato de bismuto (III) pentahidrato, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311589 1 kg 1 Kg
11321589 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012231.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Luminous paints, preparation of bismuth saltsBismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-06-0
Fórmula molecular BiH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 485.07
Número MDL MFCD00149157
Clave InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate
Punto de fusión 30°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0%
Información de solubilidad Soluble in dilute HNO3 acid solution. Decomposes in water to subnitrate. Soluble in dilute acetic acid,glycerol,acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Nombre IUPAC bismuto;trinitrato;pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.07 (394.99 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Crystalline
Densidad 2.83
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.