Learn More
Nitrato de bismuto(III) pentahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 80.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Punto de fusión | 30.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
| Fórmula lineal | Bi(NO3)3·5H2O |
| Índice Merck | 15, 1271 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.