Learn More
Nitrato de bismuto(III) pentahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429293 500 g 500 g
11419293 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11748.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    92.65€ / 500 g
    Ahorro 20.57€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de bismuto(III) pentahidrato es un oxidante para una variedad de 1,4-dihidropiridinas de Hantzsch 4-sustituidas. También sirve como reactivo para la oxidación selectiva de sulfuros a sulfóxidos. Además, participa en la preparación del reactivo de Dragendorff y se utiliza como tinción de TLC. También se utiliza para preparar otros compuestos de bismuto.
Solubilidad
Soluble en solución de ácido nítrico diluido, ácido acético diluido, glicerol y acetona. Insoluble en alcohol, acetato de etilo. Soluble en acetona, ácido acético y glicerol. Insoluble en etanol y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes reductores fuertes, agentes oxidantes fuertes, metales en polvo y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-06-0
Fórmula molecular BiH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 485.07
Número MDL MFCD00149157
Clave InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
Nombre IUPAC bismuto;trinitrato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 30°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.83
Número UN UN1477
Índice Merck 14,1271
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.07 (394.99 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%