Learn More
Nitrato de bismuto(III) pentahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740862 500 g Frasco de plástico 500 g
11984271 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402615000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-06-0
Fórmula molecular BiH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 485.07
Número MDL MFCD00149157
Clave InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
Nombre IUPAC bismuto;trinitrato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Bi(NO3)3·5H2O
Índice Merck 15, 1271
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.