Learn More
Óxido de nitrato y bismuto(III), Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396138 10 g 10 g
11386138 50 g 50 g
11376138 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011122.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286.98 g/mol
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-46-3
Fórmula molecular BiNO4
Peso molecular (g/mol) 286.98
Número MDL MFCD00064844
Clave InChI OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bismuth oxynitrate
Nombre IUPAC (nitrooxy)bismuthanone
SMILES [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) nitrate oxide
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.99
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth nitrate oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..