Learn More
Isopropóxido de bismuto(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314988 5 g 5 g
11304988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043938.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15049-67-9 | Molecular Formula: C9H21BiO3 | Molecular Weight: 386.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15049-67-9
Fórmula molecular C9H21BiO3
Peso molecular (g/mol) 386.244
Número MDL MFCD00799065
Clave InChI KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 22648700
Nombre IUPAC bismuto; propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) isopropoxide
Color Gris
Fórmula lineal Bi[OCH(CH3)2]3
Cantidad 5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.24
Forma física Polvo