Learn More
Yoduro de bismuto (III), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373847 5 g 5 g
11393847 1 g 1 g
11383847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035681.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-64-6
Fórmula molecular BiI3
Peso molecular (g/mol) 589.69
Número MDL MFCD00010894
Clave InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
Nombre IUPAC triyoduro de bismuto (3+)
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼500°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) iodide
Punto de fusión 408°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla - 10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1269
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.69
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.778 g/mL