Learn More
Youdro de bismuto(III), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350869 10 g 10 g
11340869 2 g 2 g
11360869 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010656.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-64-6
Fórmula molecular BiI3
Peso molecular (g/mol) 589.69
Número MDL MFCD00010894
Clave InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼500°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) iodide
Punto de fusión 408°C
Color Gris a negro
Forma física Masa/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1269
Información de solubilidad Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid.
Nombre IUPAC triyoduro de bismuto (3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.69
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 5.778 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) iodide