Learn More
Cloruro de bismuto (III), TRC
Código de producto. 30342413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342413 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB497368500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Fórmula molecular BiCl3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
Nombre IUPAC bismuto;tricloruro
Peso molecular (g/mol) 315.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.8869