Learn More
Óxido de cloruro de bismuto(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303988 50 g 50 g
11323988 250 g 250 g
11313988 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040396.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado como pigmento, en la fabricación de perlas artificiales, cátodos de pilas secas
Bismuth(III) chloride oxide is used in pharmaceutical industry, in the production of cosmetics, in chemical and metallurgical industries. It is used as pigment, in manufacture of artificial pearls and as a dry-cell cathodes, in photocatalysts for degradation of organic pollutant, in white-light LEDs, in the manufacture of plastics, in the synthesis of methanol, in semiconductor devices such as CCDs or photodiodes and also used in the production of permanent magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-59-9
Fórmula molecular BiClHO
Peso molecular (g/mol) 261.437
Número MDL MFCD00010895
Clave InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
Nombre IUPAC oxobismuto;clorhidrato
SMILES O=[Bi].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride oxide
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo, normalmente 2 micrómetros máx.
Cantidad 50 g
Fórmula lineal BiOCl
Índice Merck 14,1263
Información de solubilidad Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.43
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 2.15
Densidad 7.72 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..