Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 98%, Alfa Aesar™
Código de producto. 15472537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15472537 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15472537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045899.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride oxide
CAS 7787-59-9
Forma física Chunks
Cantidad 50 g
Fórmula molecular BiClHO
Fórmula lineal BiOCl
Número MDL MFCD00010895
Sinónimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
Clave InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Bi].Cl
Nombre IUPAC oxobismuto;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.437
PubChem CID 6328152
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.43
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..