Learn More
Cloruro de bismuto(III), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11483673 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483673 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 11483673 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/3110/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 447°C
Punto de fusión 230°C
CAS 7787-60-2
Color Gris
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BiCl3
Número MDL 3461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
Nombre IUPAC bismuth(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 315.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.33g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.