Learn More
Cloruro de bismuto(III), anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11483790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11483790 5 g 5 g
11473790 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11483790 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089485.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
It is used as a catalyst in organic chemistry. It is a good source of bismuth and is used to make other bismuth compounds. Also used as a catalyst and to make other bismuth salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-60-2
Fórmula molecular BiCl3
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00003461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
Nombre IUPAC triclorobismutano
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifications
Punto de ebullición ∼430°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) chloride
Punto de fusión 230°C to 232°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.75 g/mL
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1262
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.34
Porcentaje de pureza 99.999%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth(III) chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..