Learn More
Cloruro de bismuto(III), polvo blanco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303327 100 g 100 g
11393317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017115.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts.Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-60-2
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00003461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
Nombre IUPAC triclorobismutano
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición ca 430°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride
Punto de fusión 230°C to 232°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Fórmula molecular BiCl3
Información de solubilidad Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.34
Olor Irritating
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) chloride