Learn More
Cloruro de bismuto(III), +97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 447.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) chloride |
| Punto de fusión | 230.0°C to 232.0°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Beige a blanco o gris |
| Forma física | Polvo cristalino y/o trozos |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 4.75 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Argentometry) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.