Learn More
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Código de producto. 15667550 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667550 250 g Poly Bottle 250 g
15657550 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15667550 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 95376250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5892-10-4
Fórmula molecular CBi2O5
Peso molecular (g/mol) 509.97
Número MDL MFCD00010877
Clave InChI MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
Nombre IUPAC carbonato bis(oxobismutanilo)
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) carbonate basic
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (BiO)2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.97g/mol
Porcentaje de pureza 80 to 82% (Bi basis) (KT)
Envase Poly Bottle
Densidad 6.86g/mL at 25°C