Learn More
Bismuth(III) bromide, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047175.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| BiBr3 | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| tribromobismuthane |
Especificaciones
| Bismuth(III) bromide | |
| 7787-58-8 | |
| (metals basis) | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
| tribromobismuthane | |
| 82232 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic |
| Anhydrous | |
| 1g | |
| BiBr3 | |
| UN3260 | |
| Decomposes in water. | |
| Br[Bi](Br)Br | |
| 448.692 | |
| 448.71 | |
| Acidic | |
| 5.72 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Bismuth(III) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..