Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth hydroxide |
| Punto de fusión | 415.0°C |
| Color | Blanco a crema |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Identificación | Positive |
| Pérdida por secado | 1.0% max. |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Bi(OH)3 |
| Índice Merck | 15, 1267 |
| Mostrar más |