Learn More
Hidróxido de bismuto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10590574 50 g Frasco de vidrio 50 g
10590764 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10590574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393290500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-43-0
Fórmula molecular BiH3O3
Peso molecular (g/mol) 260.00
Número MDL MFCD00046188
Clave InChI TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth hydroxide
Punto de fusión 415.0°C
Color Blanco a crema
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Bi(OH)3
Índice Merck 15, 1267
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 260
Identificación Positive
Pérdida por secado 1.0% max.