Learn More
Hidróxido de bismuto, téc., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth hydroxide |
| Forma física | Polvo amorfo |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Información de solubilidad | Insoluble in water; Soluble in acids. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260 |
| Grado | Técnico |
Seguridad y manipulación
- Bismuth hydroxide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..