Learn More
Gránulos de bismuto, 1-2 mm (0,04-0,08 in), 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480091 500 g 500 g
11470091 100 g 100 g
11460091 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11480091 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044807.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth
Color Gris
Aspecto Gray granules
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Formulario Granular
RU– Solo para uso en investigación