Learn More
Lámina de bismuto, 1,0 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440411 50 x 50 mm cada uno
11318778 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11440411 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041636.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: Aprox. 6,1 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth
Color Gris
Aspecto Gray foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Lámina, 1,0 mm de grosor