Learn More
Citrato de bismuto, TRC
Código de producto. 30012408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012408 25 g 25 g
17957084 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49727025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-93-4
Fórmula molecular C6 H5 O7 . Bi
Peso molecular (g/mol) 398.08
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth(3+) salt (1:1), Bismuth citrate (7CI), Bismuth, [citrato(3-)]- (8CI), Livzon dele, Tegokat 752
Nombre IUPAC bismuto;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [Bi+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Citrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.9839