Learn More
Óxido de carbonato de bismuto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444104 250 g 250 g
11434104 50 g 50 g
11424104 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12483.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5892-10-4
Fórmula molecular CBi2O5
Peso molecular (g/mol) 509.97
Número MDL MFCD00010877
Clave InChI MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
Nombre IUPAC carbonato bis(oxobismutanilo)
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth carbonate oxide
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1282
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.97
Densidad 6.86