Learn More
Antimonida de bismuto, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488866 50 g 50 g
11478866 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17014.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12323-19-2 | Bi2Sb2 | 661.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12323-19-2
Fórmula molecular Bi2Sb2
Peso molecular (g/mol) 661.48
Número MDL MFCD00014196
Clave InChI AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth antimonide
Cantidad 50 g
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.73
Porcentaje de pureza 99.99%