Learn More
Bismuto, 1000 μg/ml, solución estándar AAS, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11339149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339149 100 mL 100 ml
11306339 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088054.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-69-9 | Bi | 208.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Standard
Cantidad 100 mL
Grado Estándar AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; bismuto:0,1%; agua:94,9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth, AAS standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid