Learn More
Bismuto, 99,5 %, polvo, malla -100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10721365 500 g 500 g
10165520 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10721365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318095000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pieces, bismuth, elemental, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, rod, powder, unii-u015tt5i8h, iii ion, shot, elongated, needles
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth
Color Negro
Nombre de nota 99.5%
Punto de fusión 271.0°C
Punto de ebullición 1500.0°C
Densidad 9.8000 g/mL
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Formulario Polvo
Fórmula lineal BI
Fieser 13,39
Índice Merck 15, 1261
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.98
Porcentaje de pureza 99.5%