Learn More
2-Etilhexanoato de bismuto, normalmente 92 %, en ácido 2-etilhexanoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496965 5 g 5 g
15406975 25 g 25 g
15416975 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045500.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant, dessicant, and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67874-71-9
Fórmula molecular C24H48BiO6
Peso molecular (g/mol) 641.622
Número MDL MFCD00043803
Clave InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
Nombre IUPAC bismuto; ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth 2-ethylhexanoate
Nombre de nota In 2-ethylhexanoic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.61
Porcentaje de pureza 92% (typically)
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth 2-ethylhexanoate, typically 92%, in 2-ethylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..