Learn More
2-Etilhexanoato de bismuto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354237 5 g 5 g
11374237 25 g 25 g
11364237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036710.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67874-71-9
Fórmula molecular C24H48BiO6
Peso molecular (g/mol) 641.622
Número MDL MFCD00043803
Clave InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
Nombre IUPAC bismuto; ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth 2-ethylhexanoate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.61
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth 2-ethylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.