Learn More
2-Etilhexanoato de bismuto, +99,99 %, 70 % p/v en xileno, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344268 5 g 5 g
11324268 25 g 25 g
11334268 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67874-71-9
Fórmula molecular C24H48BiO6
Peso molecular (g/mol) 641.622
Número MDL MFCD00043803
Clave InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
Nombre IUPAC bismuto; ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Specifications
Nombre del producto químico o material Bismuth 2-ethylhexanoate
Cantidad 5 g
Número UN UN1307
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.61
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth 2-ethylhexanoate 70% w/v in xylene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.