Learn More
Marrón de Bismarck Y, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402668 25 g 25 g
11412668 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16674.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10114-58-6 | C18H20Cl2N8 | 419.314 g/mol
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción de plasma para mucinas, cartílagos y células del goblet. El marrón de Bismarck Y se utiliza para teñir mucina, cartílago y células del goblet.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y cellosolve. Insoluble en acetona, tetracloruro de carbono y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10114-58-6
Fórmula molecular C18H20Cl2N8
Peso molecular (g/mol) 419.314
Número MDL MFCD00012977
Clave InChI MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 21000
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
Nombre IUPAC 4-[[3-[(2,4-diaminofenil)diazenil]fenil]diazenil]benceno-1,3-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismarck Brown Y
Índice Merck 14,1253
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Cantidad 25 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismark Brown Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismark Brown Y