Learn More
Bismarck Brown Y MP Biomedicals
Código de producto. 11427721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Artikelnummer. Cantidad
11427721 100 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11427721 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215047380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plasma stain used for staining mucine, cartilage, and goblet cells.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bismarck Brown Y
Nombre de nota Tinción plasmática para mucina, cartílago y células de cáliz
CAS 10114-58-6
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽50 %
Fórmula molecular C18H20Cl2N8
Sinónimo 4,4-[1,3-PhenyleneBis(Azo)Bis]-1,3-Benzediamine Dihydrochloride, Basic Brown 1
Color Orange
Cantidad 100 g
Clave InChI MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 4-[[3-[(2,4-diaminofenil)diazenil]fenil]diazenil]benceno-1,3-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 419.314
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.3
Grado Not Available
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.