Learn More
Bismarck Brown R; MP Biomedicals
Código de producto. 11479001 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11479001 100 g
11469001 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479001 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215485880
CAS 5421-66-9
Fórmula molecular C21H26Cl2N8
Peso molecular (g/mol) 461.395
Clave InChI WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 21010, Basic Brown 4
PubChem CID 79459
Nombre IUPAC 4-[3-[ -[(2,4-diamino-5-metilfenil)diazenil]-4-metilfenil]diazenil]-6-metilbenceno-1,3-diamina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismarck Brown R
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 60%
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.4
Cantidad 100 g