Learn More
Thermo Scientific Chemicals Marrón Bismarck R
Código de producto. 15436569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436569 25 g 25 g
15446569 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436569 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64757.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5421-66-9 | C21H26Cl2N8 | 461.395 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5421-66-9
Fórmula molecular C21H26Cl2N8
Peso molecular (g/mol) 461.395
Número MDL MFCD00036386
Clave InChI WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 21010; Basic Brown 4
PubChem CID 79459
Nombre IUPAC 4-[3-[ -[(2,4-diamino-5-metilfenil)diazenil]-4-metilfenil]diazenil]-6-metilbenceno-1,3-diamina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismarck Brown R
Punto de fusión 222°C (decomposition)
Beilstein 1829673
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.39
Olor Odorless
Color Negro a Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo