Learn More
Bisindolylmaleimide X hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Bisindolylmaleimide X hydrochloride (BIM-X hydrochloride) is a potent and selective protein kinase C (PKC) inhibitor. Bisindolylmaleimide X hydrochloride is a potent cyclin-dependent kinase 2 (CDK2) antagonist with an IC50 of 200 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisindolylmaleimide X hydrochloride |
| CAS | 145317-11-9 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H25ClN4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BIM-X hydrochlorideRo31-8425 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (45.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C(C1=C(CC(CN)CC2)N2C3=C1C=CC=C3)=C4C5=CN(C)C6=C5C=CC=C6)NC4=O.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 460.96 |
| Mostrar más |