Learn More
Sal de ácido acético de bisindolilmaleimida VIII, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bisindolylmaleimide VIII Acetic Acid Salt |
| CAS | 138516-31-1 |
| Fórmula molecular | C26H26N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[1-(3-Aminopropyl)-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione Acetic Acid Salt, Ro 31-7549 Acetic Acid Salt, Ro 31-7549/001 Acetic Acid Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H22N4O2.C2H4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20;1-2(3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | O=C(N1[H])C(C2=CN(C)C3=C2C=CC=C3)=C(C4=CN(CCCN)C5=C4C=CC=C5)C1=O.CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido acético;3-[1-(3-aminopropil)indol-3-il]-4-(1-metilindol-3-il)pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 458.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.1954 |