Learn More
Bisindolylmaleimide I, MedChemExpress
Código de producto. 16443396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16443396 25 mg 25 miligramos
16435898 10 mg 10 miligramos
16432047 50 mg 50 miligramos
16428537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13867
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisindolylmaleimide I
CAS 133052-90-1
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N4O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo GF109203X Go 6850
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.58 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 412.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.48
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease