Learn More
Bisindolilmaleimida 1, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485649 25 mg 25 miligramos
15475649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63401.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor muy potente y selectivo de la proteína quinasa C
Bisindolylmaleimide is used as a highly selective inhibitor of all PKC isoforms and slight inhibitor of GSK-3, used to selectively probe for PKC-mediated pathways for transduction of hormone, cytokine, and growth factor signals, very potent and selective inhibitor of protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bisindolilmaleimida se usa como un inhibidor altamente selectivo de todas las isoformas de PKC y un inhibidor leve de GSK-3, usado para identificar selectivamente las vías mediadas por PKC para la transducción de señales de hormonas, citocinas y factor de crecimiento, inhibidor muy potente y selectivo de la proteína quinasa C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133052-90-1
Fórmula molecular C25H24N4O2
Peso molecular (g/mol) 412.493
Número MDL MFCD00236428
Clave InChI QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 2396
ChEBI CHEBI:41072
Nombre IUPAC 3-[1-[3-(dimetilamino)propil]indol-3-il]-4-(1H-indol-3-il)pirrol-2,5-diona
SMILES CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisindolylmaleimide 1
Color Naranja
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.48
Forma física Polvo cristalino