Learn More
Bisdemetoxicurcumina, TRC
Código de producto. 30132790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132790 1 g 1 g
30137535 50 mg 50 miligramos
17967184 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4258051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24939-16-0
Fórmula molecular C19 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 308.33
Sinónimo Bisdesmethoxycurcumin
Nombre IUPAC 1,7-bis(4-hidroxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-dión
SMILES Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisdesmethoxycurcumin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049